Learn More
Bochem™ Cucharón de pesaje de acero inoxidable 18/10
Marca: Bochem™ 3600
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Cónicos | |
Cónicos | |
200 x 31 mm | |
31 mm |
Acero inoxidable | |
Cuchara de pesaje | |
200 mm, 70 mm | |
5 mm |