Learn More
Bochem™ Elevadores de sección de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
Marca:  Bochem™ 3446
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11895051
  • 40.75€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con acero inoxidable 18/10
  • Tipo 1: hoja de cuchilla rígida, mango de madera
  • Tipo 2: hoja de cuchilla flexible, mango de madera
  • Tipo 3: hoja de cuchilla flexible, mango de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
50 mm
Acero inoxidable (18/10)
150 x 15 mm
Acero inoxidable (18/10)
Elevador de secciones
15 mm
0,8mm
Acero inoxidable (18/10)
150 mm