Learn More
Bochem™ Elevadores de sección de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
4.10€ - 40.75€
Especificaciones
Cantidad | 1 unidad |
---|---|
Tipo de producto | Elevador de secciones |
Longitud de la hoja (métrico) | 50 mm |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Diámetro exterior (métrico) | 0,8mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud de la hoja (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Longitud de la hoja (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10273931
|
Bochem™
3445 |
150 x 10 mm | 50 mm | 0,8mm |
4.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11895051
|
Bochem™
3446 |
150 x 15 mm | 50 mm | 0,8mm |
40.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10283931
|
Bochem™
3447 |
150 x 20 mm | 50 mm | 0,8mm |
4.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
- Tipo 1: hoja de cuchilla rígida, mango de madera
- Tipo 2: hoja de cuchilla flexible, mango de madera
- Tipo 3: hoja de cuchilla flexible, mango de acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
50 mm | |
0,8mm | |
Acero inoxidable (18/10) |
Elevador de secciones | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) | |
150 mm |