Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Store, mix or contain chemicals with the Bochem™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. This is a useful laboratory accessory.
Marca: Bochem™ 8597
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Fondo plano
- Acero inoxidable
- Cuenco esférico
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Recipiente de laboratorio | |
400 mm |
14 l | |
Redondo | |
160 mm |