Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Código de producto. p-8003318
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10475431 220 mm cada uno
10692401 240 mm cada uno
10434281 260 mm cada uno
10373511 305 mm cada uno
10767191 320 mm cada uno
10343611 380 mm 1 PCS
10515421 400 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10475431
Marca: Bochem™ 8591
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Store, mix or contain chemicals with the Bochem™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. This is a useful laboratory accessory.
  • Fondo plano
  • Acero inoxidable
  • Cuenco esférico
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 2 l
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Tipo Recipiente de laboratorio
Altura (métrico) 75 mm
Diámetro (métrico) 220 mm