Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable 18/10
Store, mix or contain chemicals with the Bochem™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. This is a useful laboratory accessory.
Marca: Bochem™ 8596
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Fondo plano
- Acero inoxidable
- Cuenco esférico
Especificaciones
11 000 ml | |
Recipiente de laboratorio | |
380 mm |
Acero inoxidable (18/10) | |
135 mm |