Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio forma alta de acero inoxidable 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel
Marca: Bochem™ 8608
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Perfil alto
- Con reborde
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Plano | |
Acero inoxidable | |
Recipiente de laboratorio | |
285 mm |
6 L | |
Redondo | |
145 mm |