Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio forma alta de acero inoxidable 18/10
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 L
2 L
3 L
6 L
8 l
10 L
Diámetro (métrico):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Altura (métrico):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Perfil alto
- Con reborde
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Recipiente de laboratorio |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Diámetro (métrico) | 150 mm |