Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
Marca:  Bochem™ 3180
Detalles adicionales : Peso : 0.00090kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10653921
  • 2.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Espátula doble
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Espátula de doble extremo
5 mm
Acero inoxidable (18/10)
Extremos redondos/curvos, tipo 1
10 mm
5 mm
130 mm