Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
2.05€ - 2.95€
Especificaciones
Forma | Extremos redondos/curvos, tipo 1 |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
Anchura (métrico) | 5 mm |
Anchura (métrico) de la hoja | 5 mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10653921
|
Bochem™
3180 |
130 mm | 5 mm |
2.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10028300
|
Bochem™
3182 |
210 mm | 5 mm |
2.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10495611
|
Bochem™
3181 |
185 mm | 5 mm |
2.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Espátula doble
- Fabricada con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Extremos redondos/curvos, tipo 1 | |
Espátula de doble extremo | |
5 mm |
1 unidad | |
5 mm | |
Acero inoxidable (18/10) |