Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas dobles de acero inoxidable 18/10 Bochem™ tienen numerosos usos en el laboratorio.
Marca:  Bochem™ 3182
Detalles adicionales : Peso : 0.00630kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10028300
  • 2.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Espátula doble
  • Fabricado con acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Espátula de doble extremo
5 mm
Acero inoxidable (18/10)
Extremos redondos/curvos, tipo 1
12 mm
5 mm
210 mm