Learn More
Bochem™ Espátula doble de acero inoxidable 18/10, flexible
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 18/10 flexible Bochem™ para sus necesidades de laboratorio.
Marca: Bochem™ 3624
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
- Los tubos
Especificaciones
1 unidad | |
Recto | |
50 mm | |
Acero inoxidable (18/10) | |
250 x 10 mm | |
250 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula de doble extremo | |
10 mm | |
4mm | |
Acero inoxidable (18/10) |