Learn More
Bochem™ Espátula doble de acero inoxidable 18/10, flexible
Utilice la espátula doble de acero inoxidable 18/10 flexible Bochem™ para sus necesidades de laboratorio.
4.10€ - 5.95€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma | Recto |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
Material de la hoja | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Longitud de la hoja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10758281
|
Bochem™
3643 |
210 mm | 52 mm |
5.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10346241
|
Bochem™
3624 |
250 mm | 50 mm |
5.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10602692
|
Bochem™
3622 |
180 mm | 48 mm |
4.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Espátula doble
- Acero inoxidable 18/10
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 unidad | |
Acero inoxidable (18/10) |
Recto | |
Espátula de doble extremo | |
Acero inoxidable (18/10) |