Learn More
Hamilton™ 1700 Series Removable Needle Syringes
Ideal for dispensing both liquids and gases.
Marca:  Hamilton™ DS80065
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11528024
  • 1615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas
  • La punta elimina toda muestra del interior del cilindro
  • La trayectoria del fluido es tan químicamente inerte como sea posible
Especificaciones
Especificaciones
22s G
10 μl