Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja extraíble de la serie 1700
Código de producto. p-8543018
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
32 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
11507804 32 G cada uno
11528024 22s G cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11507804 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80014
Ideal para dispensar líquidos y gases.
  • Punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas
  • La punta elimina toda muestra del interior del cilindro
  • La trayectoria del fluido es tan químicamente inerte como sea posible
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Descripción Esterilizable en gas
Calibre de aguja 32 G
Diámetro interior (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,24 mm
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 68,9 bar (1000 psig)
Temperatura máxima 115°C
Modelo 1701
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 10 μl
Tipo de conexión Extraíble