Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 15 mm, negro, orificio central, rosca 15-425, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
Descripción
- 15 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Parte superior abierta
- Rosca 15-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
15 mm | |
Sí | |
100 | |
Tapón de rosca |
Rojo, Blanca, Negro | |
Polipropileno | |
Almacenamiento | |
1,3 mm | |
15-425 |