Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 15 mm, negro, con orificio central, rosca 15-425 con septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho natural/TEF |
| Color | Rojo-naranja, Transparente, Negro |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |