Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 15 mm, negro, orificio central, rosca 15-425, septo montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas
Marca: Fisherbrand™
302.87 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14700kg
Descripción
- 15 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Parte superior abierta
- Rosca 15-425
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
PTFE/butilo | |
15 mm | |
Almacenamiento | |
1,6 mm |
Gris, Rojo, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |