Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
Marca: Keystone Cleanroom Products TUBT2A16
Detalles adicionales : Peso : 9.52910kg
Descripción
- El tubo Tyvek™ es transpirable y proporciona una excelente barrera bacteriana y microbiana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor
- Sin pelusa (tambor Helmke): no se generan partículas en el aire durante su uso como embalaje de esterilización
- Corte limpio y uniforme con un sistema CAD automatizado según los requisitos de ISO 8
- Termosellado y envasado en sala limpia controlada ISO 6.
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para usar con un sellador térmico
- hidrófobos
- Resiste desgarros y punciones
Especificaciones
1422A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
500 ft | |
16 in |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Sellador térmico | |
500 ft x 16 pulg. | |
152 m | |
40,64 cm |