Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing
1422A Tyvek™ Autoclavable Tubing provides an excellent bacterial, and microbial barrier post steam sterilization
1070.00€ - 4685.00€
Especificaciones
Descripción | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17718567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A02 |
500 ft x 2 pulg. |
1070.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17728567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A03 |
500 ft x 3 pulg. |
1300.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17738567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A04 |
500 ft x 4 pulg. |
1390.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17748567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A05 |
500 ft x 5 pulg. |
1680.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17758567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A06 |
500 ft x 6 pulg. |
1810.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17768567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A08 |
500 ft x 8 pulg. |
2035.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17778567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A10 |
500 ft x 10 pulg. |
2165.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17788567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A12 |
500 ft x 12 pulg. |
2330.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17798567
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A15 |
500 ft x 15 pulg. |
2430.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17708577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A16 |
500 ft x 16 pulg. |
2440.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17718577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A24 |
500 ft x 24 pulg. |
3040.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17728577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A28 |
500 ft x 28 pulg. |
3715.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17738577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A30 |
500 ft x 30 pulg. |
3880.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17748577
|
Keystone Cleanroom Products
TUBT2A40 |
500 ft x 40 pulg. |
4685.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tyvek™ Tubing is breathable while providing an excellent bacterial, and microbial barrier for superior performance post steam sterilization
- Lint Free (Helmke Drum)- No airborne particulates are generated during its use as sterilization packaging
- Clean and consistently cut using an automated CAD system per ISO 8 Requirements
- Heat sealed and packaged in an ISO 6 Controlled Clean Room.
- Designed for Steam Sterilization
- Recommended for Use with a Heat Sealer
- Hydrophobic
- Resists Tearing and Punctures
Especificaciones
1422A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Sellador térmico | |
500 ft |