Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Bowl Cover, with Steam Indicator
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Covers prevent microbial and particulate contamination to critical parts
Marca: Keystone Cleanroom Products BWLT2A30
Detalles adicionales : Peso : 12.70430kg
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Especificaciones
1422A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
30 in | |
30 in |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Indicador de esterilización por vapor | |
500/paq. | |
De 121 °C a 125 °C | |
76,2 cm |