Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta de recipiente esterilizable en autoclave 1422A Tyvek, con indicador de vapor
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Evite la contaminación microbiana y de partículas en las piezas críticas, mientras se realizan las actividades de configuración de la línea de llenado
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Reduce los costes de mano de obra
- Simplifica la conformidad con los SOP de envoltura
- Indicador de esterilización por vapor: esterilizable en autoclave de 121 °C a 125 °C
- Resistente a desgarros y punciones
- hidrófobos
- No dejan pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 1422A Tyvek™ |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
| Incluye | Indicador de esterilización por vapor |
| Material | Tyvek |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |