Learn More
Fisherbrand™ Sello de rosca de PP de 13 mm, negro, orificio central, rosca 13-425, septo montado
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- 13 mm
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Orificio central
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los tapones con parte superior abierta están diseñados para usarse con cualquiera de nuestros septos de 13 mm
Especificaciones
PTFE/butilo | |
13 mm | |
HPLC | |
1,3 mm |
Gris, Rojo, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |