Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca de PP de 13 mm, negro, con orificio central, rosca 13-425 con septum
Código de producto. p-7113937 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco, Negro
Azul, Blanco, Negro
Crema, Rojo, Negro
Gris, Rojo, Negro
Rojo, Blanca, Negro
Rojo-naranja, Transparente, Negro
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11894970 Azul oscuro, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11782438 Rojo, Blanca, Negro Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11792438 Gris, Rojo, Negro PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11772438 Crema, Rojo, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11702448 Rojo-naranja, Transparente, Negro Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11712448 Azul, Blanco, Negro Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
6 options
Código de producto. 11894970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
  • 13 mm
  • PP
  • Tapón de rosca
  • Negro
  • Orificio central
  • Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
  • Los tapones con parte superior abierta están diseñados para usarse con cualquiera de nuestros septos de 13 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Azul oscuro, Blanco, Negro
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo de producto Tapón de rosca