Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™
584.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Pharma-Fix-Septa | |
Azul, Gris | |
Aluminio | |
100 | |
50° shore A |
PTFE/butilo | |
13 mm | |
HPLC | |
2 mm |