Learn More
Fisherbrand™ 13mm Crimp Seal, Silver, Centre Tear-Off, assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
293.00€ - 615.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/butilo
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Cantidad 100
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11874960
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
50° shore A Azul, Gris
615.00€
paquete de 1000
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11814970
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
55° shore A Gris, Rojo Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/butilo
Aluminio
100
50° shore A
13 mm
HPLC
2 mm