Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio blanco de grado 13440 sin aglutinante
Código de producto. 10038020 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
42 mm
44 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
paquete de 50
paquete de 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Prefiltro sin ligante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Caudal de aire De 4,1 a 4,4 s
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Peso base 92 g/m2
Color Blanco
Formato Rodee con un círculo
Material Microfibra de vidrio
Particle Retention 0,7 μm
Esterilidad No estéril
Caudal De 4,1 a 4,4 s
Para utilizar con (aplicación) Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros.
Grado 13440
Cantidad 50/Paq.
Temperatura máx. (métrico) 500 °C
Grosor (métrico) 0,44 mm
Tipo Filtro sin aglutinante
Diámetro (métrico) 130 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato