Learn More
Sartorius™ Filtros de microfibra de vidrio blanco de grado 13440 sin aglutinante
119.34€ - 238.68€
Especificaciones
Caudal de aire 4,1 a 4,4 s
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color White
Tipo de filtro Glass Microfiber Filters
Caudal 4.1 to 4.4sec.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10499121
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
13440--42------Q
42 mm
230.52€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 01-02-2022
Añadir a la cesta
10038020
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
13440-130------K
130 mm
119.34€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 27-12-2021
Añadir a la cesta
10556081
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
13440--44------Q
44 mm
238.68€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 01-02-2022
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dosificación de materias en suspensión (TSS) según NF EN 872
• Prefiltro sin ligante
Especificaciones
Especificaciones
4,1 a 4,4 s
White
4.1 to 4.4sec.
13440
Filtro sin aglutinante
500°C
Recomendados para análisis analíticos y gravimétricos y también como prefiltros.
Esterilizable en autoclave
Glass Microfiber Filters
Disco
0.7μm
No estéril
0,44 mm
Glass Microfiber