Learn More
Ratiolab™ Cajas criogénicas de cartón de 133 x 133
Para el almacenamiento y transporte de muestras incluso a temperaturas muy bajas y de congelación profunda
Marca: Ratiolab™ 5132502
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Disponibles con un acabado estándar repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 ° C
- Máxima flexibilidad: las cajas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos con diámetros de 6 a 28 mm.
- Se pueden utilizar para recipientes más grandes cuando se retira la rejilla.
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Azul | |
Caja criogénica | |
Tubos de 6 mm a 28,5 mm de diámetro | |
-80°C | |
Hasta &menos;80°C | |
133 mm | |
50 mm |
Cartón | |
Almacenamiento/Transporte en Congelación | |
Recubrimiento de plástico impermeable | |
10/paq. | |
133 x 133 mm | |
133 mm |