Learn More
Ratiolab™ Cajas criogénicas de cartón de 133 x 133
Para el almacenamiento y transporte de muestras incluso a temperaturas muy bajas y de congelación profunda
5.20€ - 78.75€
Especificaciones
Material | Cartón |
---|---|
Tipo | Caja criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento/transporte ultracongelado |
Admite | Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro |
Incluye | Revestimiento de plástico resistente al agua |
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Altura (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10239749
|
Ratiolab™
5131004 |
Verde | 100 mm | Revestimiento de plástico resistente al agua |
78.75€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15951641
|
Ratiolab™
5132502 |
Azul | 50 mm | Recubrimiento de plástico impermeable |
58.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15961641
|
Ratiolab™
5132503 |
Rojo | 50 mm | Recubrimiento de plástico impermeable |
58.15€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10783984
|
Ratiolab™
5132751 |
Blanco | 75 mm | Recubrimiento de plástico impermeable |
43.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10060472
|
Ratiolab™
5132504 |
Verde | 50 mm | Revestimiento de plástico resistente al agua |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Estructura de cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Disponibles con un acabado estándar repelente al agua o con un revestimiento de plástico resistente al agua
- Resistente a temperaturas mínimas de hasta −80 ° C
- Máxima flexibilidad: las cajas se pueden combinar con diferentes insertos de rejilla para tubos con diámetros de 6 a 28 mm.
- Se pueden utilizar para recipientes más grandes cuando se retira la rejilla.
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Cartón | |
Almacenamiento/transporte ultracongelado | |
Revestimiento de plástico resistente al agua | |
Hasta −80 °C | |
133 mm |
Caja criogénica | |
Tubos de 6 a 28,5 mm de diámetro | |
10/paquete | |
133 x 133 mm | |
133 mm |