Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
Descripción
- ND11
- Vidrio
- Transparente
- 1,5 ml
- Tapón para encapsular
- Orificio central
- aluminio
- Silicona/PTFE
- Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
Especificaciones
Barnizado transparente | |
Silicona/PTFE | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminio | |
32 mm |
1,3 mm de grosor, 45° shore A | |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón para encapsular | |
No |