Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
41.03€ - 69.32€
Especificaciones
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Marking Spot Precio Cantidad y disponibilidad  
11880892
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Con etiqueta, 1,3 mm de grosor, 45° shore A Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12940911
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Con etiqueta, cortado, 1,5 mm de grosor, 55° shore A Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10406552
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1,3 mm de grosor, 45° shore A No Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Crimp Cap
  • Center hole
  • aluminum
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Especificaciones
Especificaciones
Barnizado transparente
Transparente
Vidrio
100
Tapón para encapsular
Silicona/PTFE
11,6 mm
2 ml
Aluminio
32 mm