Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
Marca: Fisherbrand™
380.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- 11mm
- Tapón de aluminio
- Azul
- Orificio central
- Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
- Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Rojo, Blanco, Azul | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |