Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Blue, Center hole, Assembled septum
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho natural/butilo/TEF |
| Color | Rojo, Rojo-naranja, Azul, Blue |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Cantidad | 100 |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |