Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclaveable Wrapper Small
Provides an excellent bacterial barrier for superior performance post steam sterilization. Cut using an automated CAD system in ISO 8 and made from DuPont 1073B Medical Grade Tyvek.
Marca:  Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET0707
Detalles adicionales : Peso : 1.81800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17728447
  • 303.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Ninguno
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
121 °C (< 250 °F)
7 x 7 in
17,8 cm
17,8 cm
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125 °C
7 in
7 in