Learn More
Velp Scientifica™ Herramienta dispensadora de 10 a 5000 ml
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora de 10 a 5000 ml Velp Scientifica™ es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
Marca: Velp Scientifica™ A00000031
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
- Se puede montar en cuestión de segundos y sin el uso de herramientas.
- Consta de un rotor de alta velocidad con hojas afiladas alojadas dentro de un estátor estacionario con aberturas.
- Hace que el OV5 sea adecuado para las aplicaciones más diversas.
Especificaciones
Herramienta dispensadora | |
Rotor: 15 mm, estátor: 20 mm | |
220 mm | |
Homogeneizador OV5 | |
1 unidad |
De 10 ml a 5 l | |
Entre 40 y 175 mm | |
Aplicaciones de la biotecnología, industria de papel y tejidos, industria alimentaria, industria del tabaco, medicina, control de la contaminación de aguas residuales | |
VSS2FCR2 |