Learn More
Velp Scientifica™ Herramienta dispensadora de 10 a 5000 ml
Estator y rotor intercambiables que son flexibles, rápidos y fáciles de usar La herramienta dispensadora de 10 a 5000 ml Velp Scientifica™ es un instrumento apto para una amplia gama de usos que garantiza un rendimiento y una seguridad excelentes.
560.00€ - 705.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Herramienta dispensadora |
---|---|
Intervalo de volumen (métrico) | De 10 ml a 5 l |
Diámetro (métrico) | Rotor: 15 mm, estátor: 20 mm |
Longitud de inmersión | Entre 40 y 175 mm |
Longitud (métrico) | 220 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15319524
|
Velp Scientifica™
A00000026 |
Aplicaciones de la industria cerámica, industria farmacéutica, industria petroquímica, control de la contaminación de aguas residuales | VSS2CSR2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15329524
|
Velp Scientifica™
A00000027 |
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria alimentaria, industria del tabaco, medicina, control de la contaminación de aguas residuales | VSS2CCR2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15339524
|
Velp Scientifica™
A00000028 |
Aplicaciones de la industria cerámica, industria de la pintura | VSS2CMR2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15349524
|
Velp Scientifica™
A00000029 |
Aplicaciones de la industria del papel y del tejido, industria farmacéutica, control de la contaminación de aguas residuales, industria de la pintura | VSS2FER2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11688128
|
Velp Scientifica™
A00000031 |
Aplicaciones de la biotecnología, industria de papel y tejidos, industria alimentaria, industria del tabaco, medicina, control de la contaminación de aguas residuales | VSS2FCR2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15359524
|
Velp Scientifica™
A00000032 |
Aplicaciones de la industria cerámica, industria de papel y tejidos, industria alimentaria, industria cosmética, industria petroquímica, industria de la pintura | VSS2FMR2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Se puede montar en cuestión de segundos y sin el uso de herramientas.
- Consta de un rotor de alta velocidad con hojas afiladas alojadas dentro de un estátor estacionario con aberturas.
- Hace que el OV5 sea adecuado para las aplicaciones más diversas.
Especificaciones
Herramienta dispensadora | |
Rotor: 15 mm, estátor: 20 mm | |
220 mm | |
1 unidad |
De 10 ml a 5 l | |
Entre 40 y 175 mm | |
Homogeneizador OV5 |