Learn More
1-(Trimetilsiloxi)ciclohexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.80€ - 660.00€
CAS | 6651-36-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H18OSi |
Peso molecular (g/mol) | 170.33 |
Número MDL | MFCD00001541 |
Clave InChI | SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane |
PubChem CID | 81161 |
Nombre IUPAC | ciclohexeno-1-iloxi(trimetil)silano |
SMILES | C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11433127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.09 |
10 g |
58.80€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.18 |
50 g |
196.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11453127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16099.30 |
250 g | |||||||
Descripción
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene is used as intermediate to complex compounds, including natural products. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 1-(trimetilsiloxi)ciclohexeno se utiliza como intermediario de compuestos complejos, incluidos los productos naturales. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
6651-36-1 | |
170.33 | |
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N | |
81161 | |
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 |
C9H18OSi | |
MFCD00001541 | |
1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane | |
ciclohexeno-1-iloxi(trimetil)silano |
Especificaciones
165°C | |
6651-36-1 | |
MFCD00001541 | |
1859394 | |
1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane | |
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N | |
ciclohexeno-1-iloxi(trimetil)silano | |
81161 | |
98% | |
Moisture sensitive |
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene | |
C9H18OSi | |
UN1993 | |
42°C (107°F) | |
Not miscible or difficult to mix. | |
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1 | |
170.33 | |
170.33 | |
1.447 | |
0.883 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 229-675-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only