Learn More
1-(Trimetilsiloxi)ciclohexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El 1-(trimetilsiloxi)ciclohexeno se utiliza como intermediario de compuestos complejos, incluidos los productos naturales. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 165°C |
| Nombre del producto químico o material | 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene |
| Cantidad | 50 g |
| Temperatura de inflamación | 42°C (107°F) |
| Índice de refracción | 1.447 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 0.883 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1859394 |
| Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix. |
| Mostrar más |