Learn More
1-(Trimetilsiloxi)ciclohexeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433127 10 g 10 g
11443127 50 g 50 g
11453127 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16099.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6651-36-1 | C9H18OSi | 170.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1-(trimetilsiloxi)ciclohexeno se utiliza como intermediario de compuestos complejos, incluidos los productos naturales. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad. Almacenar bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6651-36-1
Fórmula molecular C9H18OSi
Peso molecular (g/mol) 170.33
Número MDL MFCD00001541
Clave InChI SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
PubChem CID 81161
Nombre IUPAC ciclohexeno-1-iloxi(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
Especificaciones
Punto de ebullición 165°C
Nombre del producto químico o material 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1859394
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.33
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.447
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.883