Learn More
1-(Pentafluorofenil)etanol, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15428809
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(Pentafluorophenyl)ethanol
CAS 830-50-2
Punto de fusión 32°C to 34°C
Punto de ebullición 68°C to 70°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Fórmula molecular C8H5F5O
Índice de refracción 1.44
Número MDL MFCD00004510
Cantidad 10 g
Beilstein 5268491
Sinónimo 1-pentafluorophenyl ethanol, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethanol, 1-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethan-1-ol, acmc-1bijr, 2,3,4,5,6-pentafluoro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-hydroxyethyl pentafluorobenzene, 1-pentafluorophenyl ethanol, 97, 2,3,4,5,6-pentafluoro-.alpha.-methylbenzyl alcohol, +/--alpha-methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol, r-+--methyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl alcohol
Clave InChI WYUNHWKTLDBPLE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC 1-(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 212.12
PubChem CID 98288
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.12
Porcentaje de pureza 96%