Learn More
1-Octeno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081246
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
111-66-0
C8H16
112.216
MFCD00009548
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
8125
CHEBI:46708
oct-1-eno
CCCCCCC=C
111-66-0
C8H16
112.216
MFCD00009548
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
8125
CHEBI:46708
oct-1-eno
CCCCCCC=C
1-Octene acts as a comonomer used in the preparation of polyethylene, especially high-density polyethylene (HDPE) and linear low-density polyethylene(LLDPE) resins. It is also used in organic synthesis, surfactants and plasticizers. Further, it is used in process regulators and viscosity adjustors. In addition to this, it is used in the preparation of linear aldehyde through the oxo synthesis (hydroformylation) to get the nonanal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
EL 1-octano actúa como un comonómero utilizado en la preparación de polietileno, especialmente polietileno de alta densidad (HDPE) y resinas de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). También se utiliza en síntesis orgánica, surfactantes y plastificantes. Además, se utiliza en reguladores de procesos y ajustadores de viscosidad. Además de esto, se utiliza en la preparación de aldehído lineal a través de la síntesis de oxo (hidroformilación) para obtener el nonanal.
Solubilidad
Miscible con agua, éter, alcohol y acetona.
Notas
Incompatibles con bromo, cloro, ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-Octene
Punto de fusión -102°C
Densidad 0.715
Punto de ebullición 122°C to 123°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Petroleum-like
Índice de refracción 1.409
Cantidad 500 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1734497
Índice Merck 14,1764
Información de solubilidad Miscible with water,ether,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza ≥97%