Learn More
Butirato de 1-naftilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 278.00€
CAS | 3121-70-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H14O2 |
Peso molecular (g/mol) | 214.264 |
Número MDL | MFCD00003923 |
Clave InChI | XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik |
PubChem CID | 76571 |
Nombre IUPAC | butanoato de naftalen-1-il |
SMILES | CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11440827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23221.03 |
1 g |
37.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11450827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23221.06 |
5 g | |||||||
11460827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23221.14 |
25 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3121-70-8 | |
214.264 | |
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N | |
76571 | |
CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21 |
C14H14O2 | |
MFCD00003923 | |
1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik | |
butanoato de naftalen-1-il |
Especificaciones
1-Naphthyl butyrate | |
1.09 | |
62°C (143°F) | |
1.571 | |
2558646 | |
XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N | |
butanoato de naftalen-1-il | |
76571 | |
≥98% |
3121-70-8 | |
125°C to 130°C (1 mmHg) | |
C14H14O2 | |
MFCD00003923 | |
1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik | |
CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21 | |
214.264 | |
214.27 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 221-500-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only