Learn More
Butirato de 1-naftilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Naphthyl butyrate |
| Densidad | 1.09 |
| Punto de ebullición | 125°C to 130°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 62°C (143°F) |
| Índice de refracción | 1.571 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2558646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.27 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |