Learn More
Butirato de 1-naftilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460827 25 g 25 g
11440827 1 g 1 g
11450827 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23221.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3121-70-8 | C14H14O2 | 214.264 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3121-70-8
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.264
Número MDL MFCD00003923
Clave InChI XIVJNRXPRQKFRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-naphthyl butyrate, .alpha.-naphthyl butyrate, alpha-naphthyl butyrate, naphthalen-1-yl butyrate, butanoic acid, 1-naphthalenyl ester, butyric acid, 1-naphthyl ester, 1-naphthylbutyrate, unii-9uzl9u0cik, butyric acid 1-naphthyl ester, 9uzl9u0cik
PubChem CID 76571
Nombre IUPAC naftalen-1-il butanoato
SMILES CCCC(=O)OC1=CC=CC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Naphthyl butyrate
Densidad 1.09
Punto de ebullición 125°C to 130°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.571
Cantidad 25 g
Beilstein 2558646
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza ≥98%