Learn More
1-Fluoro-2,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS | 17715-70-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9FO2 |
Peso molecular (g/mol) | 156.156 |
Número MDL | MFCD00042265 |
Clave InChI | QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2758413 |
Nombre IUPAC | 1-fluoro-2,4-dimetoxibenceno |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)F)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15430269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63528.MD |
250 mg |
N/A
|
N/A | |||||
15410269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63528.03 |
1 g |
N/A
|
N/A | |||||
15420269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63528.06 |
5 g |
N/A
|
N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
17715-70-7 | |
156.156 | |
QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-2,4-dimetoxibenceno |
C8H9FO2 | |
MFCD00042265 | |
2758413 | |
COC1=CC(=C(C=C1)F)OC |
Especificaciones
1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene | |
Amarillo | |
105°C (221°F) | |
MFCD00042265 | |
QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N | |
1-fluoro-2,4-dimetoxibenceno | |
2758413 | |
97% |
17715-70-7 | |
1.188 g/mL | |
C8H9FO2 | |
2,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 2,4-dimethoxyfluorobenzene, 1,3-dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluoro-3-methoxyanisole, benzene, 1-fluoro-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-1-fluoro-benzene, acmc-1c4p9, 1-fluoro-2,4-dimethoxy-benzene, qljnepoezgfnea-uhfffaoysa, benzene,1-fluoro-2,4-dimethoxy | |
COC1=CC(=C(C=C1)F)OC | |
156.156 | |
156.15 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302.
missing translation for 'einecsNumber' : 605-794-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación