Learn More
1-Fluoro-2,4-dimetoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420269 5 g 5 g
15430269 250 mg 250 miligramos
15410269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63528.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17715-70-7 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17715-70-7
Fórmula molecular C8H9FO2
Peso molecular (g/mol) 156.156
Número MDL MFCD00042265
Clave InChI QLJNEPOEZGFNEA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758413
Nombre IUPAC 1-fluoro-2,4-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Fluoro-2,4-dimethoxybenzene
Color Amarillo
Densidad 1.188 g/mL
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 2,4-dimethoxyfluorobenzene, 1,3-dimethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluoro-3-methoxyanisole, benzene, 1-fluoro-2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxy-1-fluoro-benzene, acmc-1c4p9, 1-fluoro-2,4-dimethoxy-benzene, qljnepoezgfnea-uhfffaoysa, benzene,1-fluoro-2,4-dimethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido