Learn More
1-(Difenilmetil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-122672
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
841-77-0
MFCD00038379
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
70048
1-benzhidrilpiperazina
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
841-77-0
MFCD00038379
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
1-diphenylmethyl piperazine, benzhydrylpiperazine, n-benzhydrylpiperazine, 1-benzhydryl-piperazine, diphenylmethylpiperazine, norcyclizine, normethylcyclizine, piperazine, 1-diphenylmethyl, 4-benzhydrylpiperazine, n-diphenylmethyl piperazine
70048
1-benzhidrilpiperazina
C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 93°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C17H20N2
Cantidad 100 g
Peso molecular (g/mol) 252.361
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.36
Porcentaje de pureza ≥96.0% Total Base (on dry substance), ≥98.0% (TLC)
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(Diphenylmethyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.