Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific™
28.00€ - 137.80€
CAS | 461-96-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H3BrF2 |
Peso molecular (g/mol) | 192.99 |
Número MDL | MFCD00010305 |
Clave InChI | JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide |
PubChem CID | 136313 |
Nombre IUPAC | 1-bromo-3,5-difluorobenceno |
SMILES | FC1=CC(Br)=CC(F)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10023080
|
Thermo Scientific Acros
249390025 |
2.5 mL | Frasco de vidrio |
28.00€
2.50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10665292
|
Thermo Scientific Acros
249390100 |
10 mL | Glass bottle | ||||||
10380784
|
Thermo Scientific Acros
249390500 |
50 mL | Glass bottle | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
461-96-1 | |
192.99 | |
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N | |
136313 | |
FC1=CC(Br)=CC(F)=C1 |
C6H3BrF2 | |
MFCD00010305 | |
3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide | |
1-bromo-3,5-difluorobenceno |
Especificaciones
1-Bromo-3, 5-difluorobenzene | |
98.5 | |
-27.0°C | |
1.6760g/mL | |
45°C | |
99% | |
BrC6H3F2 | |
MFCD00010305 | |
1.676 | |
Solubility in water: 0.238g/L (20°C) | |
FC1=CC(Br)=CC(F)=C1 | |
192.99 | |
192.99 | |
Líquido |
461-96-1 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
140.0°C | |
Auténtico | |
C6H3BrF2 | |
1.4980 to 1.5000 | |
05, 679 | |
3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide | |
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromo-3,5-difluorobenceno | |
136313 | |
99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause an allergic skin reaction.
Causes skin irritation.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
RUO – Research Use Only