Learn More
1-Bromo-3,5-difluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10665292 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mL
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 ml
2.50 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665292 10 mL Glass bottle 10 ml
10023080 2.5 mL Frasco de vidrio 2.50 ml
10380784 50 mL Glass bottle 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10665292 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249390100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-96-1
Fórmula molecular C6H3BrF2
Peso molecular (g/mol) 192.99
Número MDL MFCD00010305
Clave InChI JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
Nombre IUPAC 1-bromo-3,5-difluorobenceno
SMILES FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-3, 5-difluorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -27.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6760g/mL
Punto de ebullición 140.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal BrC6H3F2
Índice de refracción 1.4980 to 1.5000
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 679
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.